2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
(2,6-Difluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2,6-Difluoro-4-pyridylboronic acid
PC7034-100MG
PC7034-250MG
APOSPC7034-100MGEA
94.5
EUR
APOSPC7034-100MG
APOSPC7034-250MG
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
2,6-Difluoro-4-pyridineboronic acid
Formula:
C₅H₄BF₂NO₂ Peso molecolare: 158,8986 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD04114289 CAS Number: 401816-16-8 |