Stampa…
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7031-1G PC7031-250MG
APOSPC7031-1GEA 82.8 EUR
APOSPC7031-1G APOSPC7031-250MG
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 95%
3,4-Difluoro-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₇BF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669570
CAS Number: 1025707-97-4