Stampa…
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3,4-difluoro-2-methylbenzene
PC7027-1G PC7027-5G PC7027-25G
APOSPC7027-1GEA 27.7 EUR
APOSPC7027-1G APOSPC7027-5G APOSPC7027-25G
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
6-Bromo-2,3-difluorotoluene
Formula: C₇H₅BrF₂
Peso molecolare: 207,02 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07777161
CAS Number: 847502-81-2