Stampa…
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2,5-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7026-1G PC7026-5G
APOSPC7026-1GEA 241 EUR
APOSPC7026-1G APOSPC7026-5G
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid 98%
2,5-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038754
CAS Number: 897958-93-9