Stampa…
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7025-1G PC7025-5G PC7025-25G
APOSPC7025-1GEA 130 EUR
APOSPC7025-1G APOSPC7025-5G APOSPC7025-25G
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid 98%
2,3-Difluoro-6-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,94 g/mol
Punto di fusione: 125…130 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03095116
CAS Number: 957061-21-1