Stampa…
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Difluoro-4-methoxybenzeneboronic acid, (2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)boronic acid
PC7024-5G PC7024-25G
APOSPC7024-5GEA 71.3 EUR
APOSPC7024-5G APOSPC7024-25G
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
2,3-Difluoro-4-methoxyphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BF₂O₃
Peso molecolare: 187,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07368234
CAS Number: 170981-41-6