Stampa…
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7020-1G PC7020-5G
APOSPC7020-1GEA 0 EUR
APOSPC7020-1G APOSPC7020-5G
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
2-Cyano-4-fluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09260444
CAS Number: 461451-63-8