Stampa…
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC7018-1G PC7018-5G
APOSPC7018-1GEA 98.9 EUR
APOSPC7018-1G APOSPC7018-5G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₃H₁₅BClF₃O₂
Peso molecolare: 306,516 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06657823
CAS Number: 445303-09-3