Stampa…
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7017-1G PC7017-500MG
APOSPC7017-1GEA 285 EUR
APOSPC7017-1G APOSPC7017-500MG
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
2-Chloro-6-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BClF₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09037968
CAS Number: 851756-52-0