3-Fluorophenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BFO₂ Punto di fusione: 211…221 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00236042 CAS Number: 768-35-4 EINECS: 476-720-8 |