Stampa…
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenyl)boronic acid
PC7015-1G PC7015-5G
APOSPC7015-1GEA 248 EUR
APOSPC7015-1G APOSPC7015-5G
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
5-Chloro-2-fluoro-4-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₇BClFO₂
Peso molecolare: 188,3900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368241
CAS Number: 1072952-42-1