Stampa…
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7012-1G PC7012-5G
APOSPC7012-1GEA 72.5 EUR
APOSPC7012-1G APOSPC7012-5G
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
5-Chloro-2,4-difluorophenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₄BClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08669564
CAS Number: 1073354-65-0