Stampa…
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC7011-1G PC7011-5G
APOSPC7011-1GEA 69.6 EUR
APOSPC7011-1G APOSPC7011-5G
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid 98%
3-Chloro-2,6-difluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₄BClF₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04038753
CAS Number: 1031226-45-5