Stampa…
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC7009-100G PC7009-25G PC7009-500G
APOSPC7009-100GEA 31.9 EUR
APOSPC7009-100G APOSPC7009-25G APOSPC7009-500G
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene 98%
3,4,5-Trichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formula: C₇H₂Cl₃F₃
Punto di ebollizione: 200…206 °C
Punto di fusione: –10 to –8 °C
Densità: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 98 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035985
CAS Number: 50594-82-6
EINECS: 256-636-6