Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Bromo-5-fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Bromo-5-fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Bromo-5-fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC6997-1G PC6997-5G
APOSPC6997-1GEA 227 EUR
APOSPC6997-1G APOSPC6997-5G
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid 96%
2-Bromo-5-fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₄BBrFNO₂
Peso molecolare: 219,8 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04973353
CAS Number: 1072951-43-9