Perfluorobutane-1-sulphonyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄ClF₉O₂S Punto di ebollizione: 100 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03412262 CAS Number: 2991-84-6 UN: 3265 ADR: 8,II |