Stampa…
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6991-25G PC6991-100G
APOSPC6991-25GEA 111 EUR
APOSPC6991-25G APOSPC6991-100G
p-Toluenesulphonyl fluoride 98%
p-Toluenesulphonyl fluoride
Formula: C₇H₇FO₂S
Punto di ebollizione: 112 °C/16mmHg
Punto di fusione: 40…41 °C
Flash Pt: 105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007421
CAS Number: 455-16-3
UN: 3261
ADR: 8,II