2-Amino-3-methylbenzotrifluoride
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₈H₈F₃N Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03701069 CAS Number: 88301-98-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |