Stampa…
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenyl)boronic acid
PC6988-1G PC6988-25G PC6988-5G
APOSPC6988-1GEA 29 EUR
APOSPC6988-1G APOSPC6988-25G APOSPC6988-5G
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 97%
2-Fluoro-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₅BF₄O₃
Punto di fusione: 90…94 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09027234
CAS Number: 881402-22-8