Stampa…
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6987-1G PC6987-25G PC6987-5G
APOSPC6987-1GEA 94.8 EUR
APOSPC6987-1G APOSPC6987-25G APOSPC6987-5G
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(3-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027204
CAS Number: 874288-05-8