Stampa…
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-((2-Fluorophenyl)carbamoyl)phenyl)boronic acid
PC6986-1G PC6986-5G
APOSPC6986-1GEA 90.2 EUR
APOSPC6986-1G APOSPC6986-5G
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid 98%
4-(2-Fluorophenylcarbamoyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₃H₁₁BFNO₃
Peso molecolare: 259,0408 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD09027205
CAS Number: 874288-06-9