Stampa…
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-(Hydroxymethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine, [6-(Trifluoromethyl)pyridin-3-yl]methanol
PC6985-1G PC6985-5G
APOSPC6985-1GEA 139 EUR
APOSPC6985-1G APOSPC6985-5G
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol 95+%
[6-(Trifluoromethyl)-3-pyridinyl]methanol
Formula: C₇H₆F₃NO
Peso molecolare: 177,13 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/0,75mmHg
Densità: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862648
CAS Number: 386704-04-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III