3-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₄ClF₂NO Punto di fusione: 133…136 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01631386 CAS Number: 261762-41-8 |