3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6982-25G
PC6982-5G
APOSPC6982-25GEA
69.8
EUR
APOSPC6982-25G
APOSPC6982-5G
3-(Trifluoromethoxy)toluene 98%
3-(Trifluoromethoxy)toluene
Formula:
C₈H₇F₃O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07366526 CAS Number: 705-44-2 UN: 1993 ADR: 3,III |