Stampa…
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(4-fluoro-3-methoxyphenyl)acetic acid
PC6976-10G PC6976-1G PC6976-5G
APOSPC6976-10GEA 452 EUR
APOSPC6976-10G APOSPC6976-1G APOSPC6976-5G
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
4-Fluoro-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₉H₉FO₃
Peso molecolare: 184.166 g/mol
Punto di fusione: 103…107 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08146650
CAS Number: 946713-86-6