3-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃BrFN Punto di fusione: 37…39 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD06657980 CAS Number: 840481-82-5 |