Stampa…
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6960-1G PC6960-500MG PC6960-5G
APOSPC6960-1GEA 219 EUR
APOSPC6960-1G APOSPC6960-500MG APOSPC6960-5G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso molecolare: 215,9880 g/mol
Punto di ebollizione: 80…82 °C/26mmHg
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042244
CAS Number: 70158-59-7