Stampa…
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6957-1G PC6957-5G PC6957-10G
APOSPC6957-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6957-1G APOSPC6957-5G APOSPC6957-10G
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
5-Fluoro-2-hydroxypyridine
Formula: C₅H₄FNO
Peso molecolare: 113,09 g/mol
Punto di fusione: 152…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03092918
CAS Number: 51173-05-8