Stampa…
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6950-100G PC6950-250G PC6950-25G PC6950-BULK
APOSPC6950-100GEA 53.8 EUR
APOSPC6950-100G APOSPC6950-250G APOSPC6950-25G APOSPC6950-BULK
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
1-(2-Thenoyl)-3,3,3-trifluoroacetone
Formula: C₈H₅F₃O₂S
Punto di ebollizione: 96…98 °C/8mmHg
Punto di fusione: 42…43 °C
Flash Pt: 111 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005445
CAS Number: 326-91-0
EINECS: 206-316-7