Stampa…
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6949-1G PC6949-5G
APOSPC6949-1GEA 164 EUR
APOSPC6949-1G APOSPC6949-5G
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride 95%
2-Fluoro-6-iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₃ClFIO
Punto di ebollizione: 97…99 °C/5mmHg
Densità: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094410
CAS Number: 111771-12-1
UN: 3265
ADR: 8,II