Stampa…
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6948-1G PC6948-5G PC6948-25G PC6948-100G
APOSPC6948-1GEA 0 EUR
APOSPC6948-1G APOSPC6948-5G APOSPC6948-25G APOSPC6948-100G
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide 98%
2,6-Dichloro-5-fluoronicotinamide
Formula: C₆H₃Cl₂FN₂O
Punto di fusione: 161…164 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01571365
CAS Number: 113237-20-0