Stampa…
Thallium(I) fluoride 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6942-25G PC6942-100G
APOSPC6942-25GEA 152 EUR
APOSPC6942-25G APOSPC6942-100G
Thallium(I) fluoride 99%
Thallium(I) fluoride
Formula: FTl
Punto di ebollizione: 655 °C
Punto di fusione: 327 °C
Densità: 8,23 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00049607
CAS Number: 7789-27-7
UN: 1707
ADR: 6.1,II