Stampa…
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Tetramethylammoniumtetrafluoroborate
PC6938-100G PC6938-25G PC6938-10G PC6938-5G
APOSPC6938-100GEA 0 EUR
APOSPC6938-100G APOSPC6938-25G APOSPC6938-10G APOSPC6938-5G
Tetramethylammonium tetrafluoroborate 97%
Tetramethylammonium tetrafluoroborate
Formula: C₄H₁₂BF₄N
Peso molecolare: 160,95 g/mol
Punto di fusione: 417…419 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011745
CAS Number: 661-36-9