Stampa…
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC6935-25G PC6935-5G
APOSPC6935-25GEA 66.9 EUR
APOSPC6935-25G APOSPC6935-5G
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]urea
Formula: C₈H₇F₃N₂O₂
Peso molecolare: 220,15 g/mol
Punto di fusione: 153…155 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03788552
CAS Number: 82971-90-2