Stampa…
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Bis(3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl)methanone
PC6934-1G PC6934-5G PC6934-10G
APOSPC6934-1GEA 23.4 EUR
APOSPC6934-1G APOSPC6934-5G APOSPC6934-10G
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone 97%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Formula: C₁₇H₆F₁₂O
Peso molecolare: 454,22 g/mol
Punto di fusione: 139…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042474
CAS Number: 175136-66-0