Stampa…
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6929-1G PC6929-10G PC6929-5G PC6929-25G
APOSPC6929-1GEA 24.8 EUR
APOSPC6929-1G APOSPC6929-10G APOSPC6929-5G APOSPC6929-25G
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-fluoro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₅BrFN
Peso molecolare: 190,01 g/mol
Densità: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09835355
CAS Number: 38186-85-5