Stampa…
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
PC6928-10G PC6928-5G PC6928-1G
APOSPC6928-10GEA 351 EUR
APOSPC6928-10G APOSPC6928-5G APOSPC6928-1G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025378
CAS Number: 916420-59-2