2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC6921-1G
PC6921-5G
PC6921-250MG
APOSPC6921-1GEA
72.7
EUR
APOSPC6921-1G
APOSPC6921-5G
APOSPC6921-250MG
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
2,5-Difluoro-4-nitrophenol
Formula:
C₆H₃F₂NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04039297 CAS Number: 120103-18-6 |