4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC6916-1G
PC6916-25G
PC6916-5G
APOSPC6916-1GEA
21.9
EUR
APOSPC6916-1G
APOSPC6916-25G
APOSPC6916-5G
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
4,5-Difluoro-2-iodobenzoic acid
Formula:
C₇H₃F₂IO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02684316 CAS Number: 130137-05-2 |