Stampa…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
PC6915-1G PC6915-25G PC6915-5G
APOSPC6915-1GEA 21.9 EUR
APOSPC6915-1G APOSPC6915-25G APOSPC6915-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₃ClF₃N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04115854
CAS Number: 693245-52-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III