Stampa…
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Fluoro-2-methylbenzeneboronic acid, 2-Methyl-4-fluorophenylboronic acid
PC6913-25G PC6913-5G PC6913-100G
APOSPC6913-25GEA 105 EUR
APOSPC6913-25G APOSPC6913-5G APOSPC6913-100G
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid 98%
4-Fluoro-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₇H₈BFO₂
Peso molecolare: 153,95 g/mol
Punto di fusione: 191…196 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093072
CAS Number: 139911-29-8