Stampa…
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloro-3-fluorobenzeneboronic acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)metaboric acid, (4-Chloro-3-fluorophenyl)boronic acid, Dihydroxy(4-chloro-3-fluorophenyl)borane
PC6912-1G PC6912-25G PC6912-5G
APOSPC6912-1GEA 14.7 EUR
APOSPC6912-1G APOSPC6912-25G APOSPC6912-5G
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-Chloro-3-fluorophenylboronic acid
Formula: C₆H₅BClFO₂
Peso molecolare: 174,37 g/mol
Punto di fusione: 198…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01319010
CAS Number: 137504-86-0