3-Fluoro-4-formylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆BFO₃ Punto di fusione: 240 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093051 CAS Number: 248270-25-9 |