Stampa…
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6910-25G PC6910-100G PC6910-5G
APOSPC6910-25GEA 55.1 EUR
APOSPC6910-25G APOSPC6910-100G APOSPC6910-5G
Tetrafluoroterephthalonitrile 98%
Tetrafluoroterephthalonitrile
Formula: C₈F₄N₂
Punto di fusione: 197…199 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001776
CAS Number: 1835-49-0
EINECS: 217-397-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III