4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
4-Fluoro-3-formylbenzeneboronic acid, (4-Fluoro-3-formylphenyl)boronic acid
Formula:
C₇H₆BFO₃ Punto di fusione: 215…220 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD02093074 CAS Number: 374538-01-9 |