Stampa…
6-Fluoroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6908-1G PC6908-5G
APOSPC6908-1GEA 58.2 EUR
APOSPC6908-1G APOSPC6908-5G
6-Fluoroquinoline
6-Fluoroquinoline
Formula: C₉H₆FN
Peso molecolare: 147,15 g/mol
Punto di ebollizione: 124 °C/30mmHg
Densità: 1,209 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01685512
CAS Number: 396-30-5