2,3,5-Trifluorobenzoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₃F₃O₂ Punto di fusione: 108…114 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00061200 CAS Number: 654-87-5 |