Stampa…
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-oxo-3-(6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)propanoate
PC6886-1G PC6886-5G
APOSPC6886-1GEA 205 EUR
APOSPC6886-1G APOSPC6886-5G
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate 95%
Methyl-3-oxo-3-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]propanoate
Formula: C₁₀H₈F₃NO₃
Peso molecolare: 247,18 g/mol
Punto di fusione: 60…62 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862654
CAS Number: 386704-15-0