Stampa…
Trifluoruro di boro diidrato 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6883-100ML PC6883-500ML
APOSPC6883-100MLEA 72.7 EUR
APOSPC6883-100ML APOSPC6883-500ML
Trifluoruro di boro diidrato 96%
Trifluoruro di boro diidrato
Formula: BF₃·2H₂O
Peso molecolare: 103,84 g/mol
Punto di ebollizione: 58…60 °C/1,5mmHg
Punto di fusione: 6 °C
Densità: 1,636 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >100 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149901
CAS Number: 13319-75-0
UN: 2851
ADR: 8,II