Stampa…
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC6880-25G PC6880-5G
APOSPC6880-25GEA 304 EUR
APOSPC6880-25G APOSPC6880-5G
Tetrafluorosuccinic acid 98%
Tetrafluorosuccinic acid
Formula: C₄H₂F₄O₄
Punto di ebollizione: 150 °C/15mmHg
Punto di fusione: 115…117 °C
Densità: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00042430
CAS Number: 377-38-8
EINECS: 206-820-7
UN: 3261
ADR: 8,III